Learn More
(3-Méthylisoxazol-5-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10644215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10644215 1 g Flacon en verre ambré 1g
10215484 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10644215 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC27009DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 14716-89-3
Formule moléculaire C5H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 113.116
Numéro MDL MFCD09859210
Clé InChI OFSDWHRZVRCPBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylisoxazol-5-yl methanol, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanol, 3-methyl-5-isoxazolemethanol, 5-isoxazolemethanol,3-methyl, 3-methylisoxazol-5-yl methan-1-ol, 3-methylisoxazole-5-methanol, 5-isoxazolemethanol, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolyl methanol, 5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole, 5-hydroxymethyl-3-methyl-isoxazole
CID PubChem 10820493
Nom IUPAC (3-méthyl-1,2-oxazol-5-yl)méthanol
SMILES CC1=NOC(=C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Methylisoxazol-5-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 113.12
Pourcentage de pureté 97%