Learn More
(-Méthylisoxazol--ylméthyl)amine,3-méthylisoxazol-5-ylméthyl)amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10712694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712694 1 g Flacon en verre ambré 1g
10397354 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10712694 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC27013DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 154016-55-4
Formule moléculaire C5H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 112.132
Numéro MDL MFCD06738858
Clé InChI JKVMPILAJBLISV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, 3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-methylisoxazole, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-methylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine, 3-methyl, 1-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 1-3-methyl-5-isoxazolyl methanamine, c-3-methyl-isoxazol-5-yl-methylamine
CID PubChem 16481072
Nom IUPAC (3-méthyl-1,2-oxazol-5-yl)méthanamine
SMILES CC1=NOC(=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Methylisoxazol-5-ylmethyl)amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 97%