Learn More
3Acide-méthylisoxazole-4-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372977 1 g 1g
11382977 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16307.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17153-20-7 | Molecular Formula: C5H5NO3 | Molecular Weight: 127.099 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17153-20-7
Formule moléculaire C5H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 127.099
Numéro MDL MFCD01318161
Clé InChI YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl
CID PubChem 4589692
Nom IUPAC Acide 3-méthyl-1,2-oxazole-4-carboxylique
SMILES CC1=NOC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
Point de fusion 185°C to 187°C
Quantité 1 g
Beilstein 114157
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté ≥98%