Learn More
3Acide-méthylisoxazole-4-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382977 250 mg 250mg
11372977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16307.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 17153-20-7 | Molecular Formula: C5H5NO3 | Molecular Weight: 127.099 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17153-20-7
Formule moléculaire C5H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 127.099
Numéro MDL MFCD01318161
Clé InChI YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl
CID PubChem 4589692
Nom IUPAC Acide 3-méthyl-1,2-oxazole-4-carboxylique
SMILES CC1=NOC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
Point de fusion 185°C to 187°C
Quantité 250 mg
Beilstein 114157
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté ≥98%