Learn More
Chlorure 3-méthylisoxazole-5-carbonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10258233
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10258233 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10506344 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10258233 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC27002CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 49783-72-4
Formule moléculaire C5H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 145.54
Numéro MDL MFCD09817464
Clé InChI VUBCNGCMOPTDED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylisoxazole-5-carbonyl chloride, 3-methyl-5-isoxazolecarbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, 3-methyl, aronis23810, 3-methylisoxazol-5-carbonyl chloride, 3-methyl-isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, 3-methyl-9ci
CID PubChem 12905099
Nom IUPAC Chlorure de 3-méthyle-1,2-oxazole-5-carbonyle
SMILES CC1=NOC(=C1)C(Cl)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Methylisoxazole-5-carbonyl chloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 145.54
Pourcentage de pureté 95%