Learn More
Chlorure 3-méthylisoxazole-5-carbonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10506344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10506344 1 g Flacon en verre ambré 1g
10258233 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10506344 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC27002DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 49783-72-4
Formule moléculaire C5H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 145.54
Numéro MDL MFCD09817464
Clé InChI VUBCNGCMOPTDED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylisoxazole-5-carbonyl chloride, 3-methyl-5-isoxazolecarbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, 3-methyl, aronis23810, 3-methylisoxazol-5-carbonyl chloride, 3-methyl-isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, 3-methyl-9ci
CID PubChem 12905099
Nom IUPAC Chlorure de 3-méthyle-1,2-oxazole-5-carbonyle
SMILES CC1=NOC(=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylisoxazole-5-carbonyl chloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 145.54
Pourcentage de pureté 95%