Learn More
Acide 3-méthylisoxazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15710889 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15710889 1 g 1g
15289806 5 g 5g
15299806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15710889 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 452660010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4857-42-5
Synonyme 5-carboxy-3-methylisoxazole, 3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, aronis24519, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, acmc-1aruu
CID PubChem 853085
Nom IUPAC Acide 3-méthyl-1,2-oxazole-5-carboxylique
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H4NO3
Quantité 1 g
Clé InChI HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=NOC(=C1)C([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 126.09
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons