Learn More
Acide 3-méthylisoxazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10474815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10474815 1 g Flacon en verre ambré 1g
10432494 250 mg Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10474815 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC27001DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 4857-42-5
Formule moléculaire C5H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 127.099
Numéro MDL MFCD00464222
Clé InChI HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519
CID PubChem 853085
Nom IUPAC Acide 3-méthyl-1,2-oxazole-5-carboxylique
SMILES CC1=NOC(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté 97%