Learn More
Acide 3-méthylisoxazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 127.1 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.