Learn More
3-(méthylnitrosamino)propionitrile, TRC
Code produit 30134104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134104 250 mg 250mg
30136559 1 g 1g
17981625 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134104 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM325715250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60153-49-3
Formule moléculaire C4 H7 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 113.12
Synonyme Propionitrile, 3-(methylnitrosamino)- (6CI), 3-(Methylnitrosoamino)propanenitrile, 3-(Methylnitrosamino)propionitrile, 3-(N-Nitrosomethylamino)propionitrile, N-(2-Cyanoethyl)-N-methylnitrosamine
Nom IUPAC Amide N-(2-cyanoétyl)-N-méthylazote
SMILES CN(CCC#N)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylnitrosamino)propionitrile
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H7N3O/c1-7(6-8)4-2-3-5/h2,4H2,1H3
Poids de la formule 113.0589