Learn More
3-(méthylnitrosamino)propionitrile, TRC
Code produit 30136559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136559 1 g 1g
30134104 250 mg 250mg
17981625 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136559 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3257151G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60153-49-3
Formule moléculaire C4 H7 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 113.12
Synonyme Propionitrile, 3-(methylnitrosamino)- (6CI), 3-(Methylnitrosoamino)propanenitrile, 3-(Methylnitrosamino)propionitrile, 3-(N-Nitrosomethylamino)propionitrile, N-(2-Cyanoethyl)-N-methylnitrosamine
Nom IUPAC Amide N-(2-cyanoétyl)-N-méthylazote
SMILES CN(CCC#N)N=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(Methylnitrosamino)propionitrile
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H7N3O/c1-7(6-8)4-2-3-5/h2,4H2,1H3
Poids de la formule 113.0589