Learn More
3-méthylpentane, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10453825 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10453825 50 mL Flacon en verre 50mL
10356960 250 mL Flacon en verre 250mL
10329033 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10453825 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127350500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 96-14-0 | C6H14 | 86.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-14-0
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD00009342
Clé InChI PFEOZHBOMNWTJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentane, 3-methyl, unii-xd8o3ml76t, 3-methyl-pentane, xd8o3ml76t, 3-methylpentane, analytical standard, diethylmethylmethane, 3-methylpentyl, 3-methyl pentane, 3-methylpentan-3-yl, acmc-209s6l
CID PubChem 7282
Nom IUPAC 3-methylpentane
SMILES CCC(C)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylpentane
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -118.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.6600g/mL
Point d’ébullition 64.0°C
Point d’éclair −32°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CH(CH3)C2H5
Indice de réfraction 1.3755 to 1.3775
Quantité 50 mL
Beilstein 01, 149
Gravité spécifique 0.66
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether
Poids de la formule 86.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methylpentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.