Learn More
3-méthylpentane, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416720
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11416720 100 mL 100mL
11426720 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11416720 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03133.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 96-14-0 | C6H14 | 86.18 g/mol
3-Methylpentane is used as a solvent in the preparation of vegetable oils, glues, coatings, and paints. It is also used in gasoline, rubber solvent, and petroleum ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthylpentane est utilisé comme solvant dans la préparation dʼhuiles végétales, de colles, de revêtements et de peintures. Il est également utilisé dans lʼessence, le solvant en caoutchouc et lʼéther de pétrole.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 0,013 g/l à 20°C). Miscible dans lʼéther, lʼacétone. Soluble dans l’éthanol.
Remarques
À stocker dans un endroit frais, sombre et bien ventilé. Conserver à l’écart des matériaux incompatibles tels que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-14-0
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD00009342
Clé InChI PFEOZHBOMNWTJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentane, 3-methyl, unii-xd8o3ml76t, 3-methyl-pentane, xd8o3ml76t, 3-methylpentane, analytical standard, diethylmethylmethane, 3-methylpentyl, 3-methyl pentane, 3-methylpentan-3-yl, acmc-209s6l
CID PubChem 7282
Nom IUPAC 3-méthylpentane
SMILES CCC(C)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylpentane
Point de fusion -118°C
Densité 0.663
Point d’ébullition 63°C to 65°C
Point d’éclair −32°C (−26°F)
Odeur Petroleum-like
Indice de réfraction 1.377
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1208
Beilstein 1730734
Informations sur la solubilité Soluble in water. 0.013g/L at 20°C). Miscible in ether,acetone. Soluble in ethanol.
Poids de la formule 86.18
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methylpentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylpentane