Learn More
3-Méthylpentane, TRC
Code produit 30008044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008044 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 30008044 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2263901G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylpentane
CAS 96-14-0
Formule moléculaire C6 H14
Quantité 1 g
Synonyme Pentane, 3-methyl-, 3-Methylpentane, NSC 66497, UN 1208
Formule InChI InChI=1S/C6H14/c1-4-6(3)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCC(C)CC
Nom IUPAC 3-méthylpentane
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Poids de la formule 86.1096