Learn More
Acide 3-méthylpentanoïque, TRC
Code produit 30474698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474698 1 g 1g
30470443 500 mg 500mg
30466388 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30474698 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2344061G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-43-1
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Synonyme (±)-3-Methylvaleric acid, Pentanoic acid, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methylpentanoic acid (ACI), Valeric acid, 3-methyl- (6CI, 7CI, 8CI), Valeric acid, β-methyl- (4CI), 3-Methyl-n-valeric acid, 3-Methylvaleric acid, β-Methylvaleric acid
Nom IUPAC Acide 3-méthylpentanoïque
SMILES CCC(C)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-methylpentanoic acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Poids de la formule 116.0837