Learn More
(3-Méthylphényl)méthanethiol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10565954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10565954 25 g 25g
10496482 1 g 1g
10531703 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10565954 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00469EB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 25697-56-7
Formule moléculaire C8H10S
Poids moléculaire (g/mol) 138.228
Numéro MDL MFCD00022075
Clé InChI PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2801207
Nom IUPAC (3-méthylphényl)méthanethiol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Methylphenyl)methanethiol
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire CH3C6H4CH2SH
Quantité 25 g
Synonyme 3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 95%