Learn More
3-Méthylphénylhydrazine Chlorhydrate, TRC
Code produit 30484082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30484082 5 g 5g
30473532 1 g 1g
30468489 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30484082 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3543655G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-04-7
Formule moléculaire C7H10N2 . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 158.63
Synonyme (3-Methylphenyl)hydrazine Hydrochloride, (3-Methylphenyl)hydrazine Monohydrochloride, 1-(3-Methylphenyl)hydrazine Hydrochloride
Nom IUPAC (3-méthylphényl)hydrazine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.Cc1cccc(NN)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylphenylhydrazine Hydrochloride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H10N2.ClH/c1-6-3-2-4-7(5-6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
Poids de la formule 158.0611