Learn More
Acide 3-méthylphtalique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methylphthalic Acid |
| CAS | 37102-74-2 |
| Formule moléculaire | C9H8O4 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3-Methyl-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 3-Methyl-phthalic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8O4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | Cc1cccc(C(=O)O)c1C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 3-méthylphtalique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.16 |
| Poids de la formule | 180.0423 |