missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anhydride 3-méthylphthalique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit p-7026705
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479907 1 g 1g
11489907 5 g 5g
11499907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11479907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22864.03
Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

L’anhydride 3-méthylphhalique peut réagir avec le chlorhydrate de méthylamine pour obtenir la 2,3-dihydro-2,4-diméthyl-1H-isoindole-1,3-dione.

Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .

Applications
L’anhydre 3-méthylephthalique peut réagir avec le chlorhydrate de méthylamine pour obtenir le 2,3-dihydro-2,4-diméthyle-1H-isoindole-1,3-dione.

Solubilité
Réagit avec l’eau.

Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 4792-30-7
Formule moléculaire C9H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00047316
Clé InChI TWWAWPHAOPTQEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylphthalic anhydride, 4-methylisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 4-methyl, 3-methyl phthalic anhydride, methylphthalic anhydride, phthalic anhydride, 3-methyl, 2,3-toluenedicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, methyl, 4-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, acmc-1arrb
CID PubChem 98500
Nom IUPAC 4-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES CC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O

Spécification

Nom chimique ou matériau 3-Methylphthalic anhydride
Point de fusion 114°C to 116°C
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté 96%

RUO– À des fins de recherche uniquement

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.