Learn More
Anhydride 3-méthylphthalique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489907
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489907 5 g 5g
11479907 1 g 1g
11499907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22864.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’anhydride 3-méthylphhalique peut réagir avec le chlorhydrate de méthylamine pour obtenir la 2,3-dihydro-2,4-diméthyl-1H-isoindole-1,3-dione.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L’anhydre 3-méthylephthalique peut réagir avec le chlorhydrate de méthylamine pour obtenir le 2,3-dihydro-2,4-diméthyle-1H-isoindole-1,3-dione.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4792-30-7
Formule moléculaire C9H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00047316
Clé InChI TWWAWPHAOPTQEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylphthalic anhydride, 4-methylisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 4-methyl, 3-methyl phthalic anhydride, methylphthalic anhydride, phthalic anhydride, 3-methyl, 2,3-toluenedicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, methyl, 4-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, acmc-1arrb
CID PubChem 98500
Nom IUPAC 4-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES CC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylphthalic anhydride
Point de fusion 114°C to 116°C
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté 96%
RUO– À des fins de recherche uniquement