Learn More
Anhydride 3-méthylphthalique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
L’anhydride 3-méthylphhalique peut réagir avec le chlorhydrate de méthylamine pour obtenir la 2,3-dihydro-2,4-diméthyl-1H-isoindole-1,3-dione.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
L’anhydre 3-méthylephthalique peut réagir avec le chlorhydrate de méthylamine pour obtenir le 2,3-dihydro-2,4-diméthyle-1H-isoindole-1,3-dione.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | 3-Methylphthalic anhydride |
| Point de fusion | 114°C to 116°C |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Reacts with water. |
| Poids de la formule | 162.14 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
RUO– À des fins de recherche uniquement
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.