Learn More
3-Méthylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363037 100 g 100g
11353037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13408.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 626-56-2 | C6H13N | 99.177 g/mol
3-Methylpiperidine, is used as a reactant for synthesis of Phenylpropenamide derivatives for anti-hepatitis B virus activity, CB2 receptor agonists for treatment of chronic pain, aurora kinase inhibitors, spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors, 1,3,5-Oxadiazinones, selective serotonin 5-HT6 receptor antagonists. It is also used as a pharmaceutical intermediate and as a intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-méthylpipéridine est utilisé comme réactif pour la synthèse de dérivés de phénylpropénamide pour l’activité du virus anti-hépatite B, des agonistes des récepteurs CB2 pour le traitement de la douleur chronique, des inhibiteurs de la kinase aurora, des inhibiteurs NPC1L1 de la spiroimidazolidinone , 1,3,5-oxadiazinones, des antagonistes sélectifs des récepteurs 5-HT6 de sérotonine. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants, des bases. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-56-2
Formule moléculaire C6H13N
Poids moléculaire (g/mol) 99.177
Numéro MDL MFCD00005994
Clé InChI JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pipecoline, piperidine, 3-methyl, beta-pipecoline, .beta.-pipecoline, 3-methyl-piperidine, .beta.-methylpiperidine, beta-methylpiperidine, 3-methyl piperidine, 3-pipecoline 8ci, 3ppc
CID PubChem 79081
Nom IUPAC 3-méthylpipéridine
SMILES CC1CCCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylpiperidine
Point de fusion -24°C
Densité 0.845
Point d’ébullition 124°C to 125°C
Point d’éclair 8°C (46°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.447
Quantité 100 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 79807
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 99.18
Pourcentage de pureté 97%