Learn More
Acide 3-méthylpyrazole-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10235914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10235914 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10235914 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00037DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 936250-20-3
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H17BN2O2
Numéro MDL MFCD08690235
Quantité 1 g
Synonyme 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3-methyl-4-pyrazole boronic acid pinacol ester, 3-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
Clé InChI MSJAEFFWTBMIKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=NN1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nom IUPAC 5-méthyl-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Poids moléculaire (g/mol) 208.07
CID PubChem 17750270
Poids de la formule 208.07
Pourcentage de pureté 97%