Learn More
3-Méthylpyrazole, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-1H-pyrazole |
| CAS | 1453-58-3 |
| Formule moléculaire | C4 H6 N2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Pyrazole, 3(or 5)-methyl- (6CI,7CI), Pyrazole, 3-methyl- (8CI), 3-Methyl-1H-pyrazole, 3-Methylpyrazole, 5-Methylpyrazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-3-5-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | Cc1cc[nH]n1 |
| Nom IUPAC | 3-méthyl-1H-pyrazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 82.1 |
| Poids de la formule | 82.0531 |