Learn More
3-Méthylpyridine-2-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422608 5 g 5g
15412608 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15422608 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56168.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 55589-47-4 | C7H7NO | 121.139 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55589-47-4
Formule moléculaire C7H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 121.139
Numéro MDL MFCD02181144
Clé InChI JDYVLWWFVYNMTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylpicolinaldehyde, 3-methyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-methylpyridine-2-carboxaldehyde, 3-methyl-2-pyridinaldehyde, 2-formyl-3-picoline, 3-methyl-pyridine-2-carbaldehyde, 2-formyl-3-methylpyridine, pyridinecarboxaldehyde, methyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridineformaldehyde
CID PubChem 1501874
Nom IUPAC 3-méthylpyridine-2-carbalaldéhyde
SMILES CC1=C(N=CC=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
Densité 1.08
Point d’éclair 73°C (163°F)
Indice de réfraction 1.538
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 97%