Learn More
Ester pinacolique d’acide 3-méthylpyridine-4-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418005 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15418005 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32135.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester
CAS 1032358-00-1
Formule moléculaire C12H18BNO2
Numéro MDL MFCD07374972
Quantité 250 mg
Synonyme 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester, 3-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-methylpyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-3-methyl-4-pyridinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine
Clé InChI MMCGEOWPLNVYGO-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=NC=C2)C
Nom IUPAC 3-méthyl-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 219.091
CID PubChem 45588135
Poids de la formule 219.09
Pourcentage de pureté 95%