Learn More
3-Méthylquinoxaline-2-Acide carboxylique, TRC
Code produit 30136135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136135 5 mg 5mg
30010295 50 mg 50mg
17913975 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136135 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3260605MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74003-63-7
Formule moléculaire C10 H8 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
Synonyme 2-Quinoxalinecarboxylic acid, 3-methyl- (7CI, 9CI, ACI), 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylic acid (ACI), MQCA
Nom IUPAC Acide 3-méthylquinoxaline-2-carboxylique
SMILES Cc1nc2ccccc2nc1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-quinoxaline-2-carboxylic acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H8N2O2/c1-6-9(10(13)14)12-8-5-3-2-4-7(8)11-6/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Poids de la formule 188.0586
Pourcentage de pureté >95%