Learn More
3-acide méthylsalicylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Methylsalicylic acid was used in the synthesis of 8-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-one, 7-hydroxy-8-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-one, (R)-, (S)- and (RS)-hydroxymethylmexiletine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide-3 méthylsalicylique a été utilisé dans la synthèse des 8-méthyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazine-4-un, 7-hydroxy-8-méthyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazine-4-un, (R)-, (S)- et (RS)-hydroxyméthylmexiletine.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme, l’éther et l’eau (chaude).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methylsalicylic acid |
| Point de fusion | 163°C to 167°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2086811 |
| Merck Index | 14,2581 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in Alcohol,Chloroform,Ether and Water (hot). |
| Poids de la formule | 152.15 |
| Pourcentage de pureté | 99% |