Learn More
Acide 3-méthylsalicylique, 99%
Code produit 10792021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10792021 500 g Flacon en plastique -
10448150 5 g Flacon en verre 5g
10588863 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10792021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173345000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 83-40-9 | C8H8O3 | 152,15 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-40-9
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00002448
Clé InChI WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylsalicylic acid, hydroxytoluic acid, o-cresotic acid, o-cresotinic acid, cresotic acid, o-homosalicylic acid, 2-hydroxy-m-toluic acid, 2,3-cresotinic acid, cresotinic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl
CID PubChem 6738
ChEBI CHEBI:20141
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-3-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylsalicylic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 164.0°C to 167.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3C6H3(OH)CO2H
Quantité 500 g
Beilstein 10, 220
Merck Index 15, 2570
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides, soluble in chloroform, alcohol and ether
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement