Learn More
3-Méthylstyrène, 98 %, stab. avec 0,1 % 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15400827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15400827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08072.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.35€
    52.65€ / 5g
    Économisez 8.70€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-méthylstyrènes utilisés comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, l’éther, le benzène, l’acétone, l’éthanol, l’heptane. Soluble dans l’eau (0,09 g/l) à 20°C.
Remarques
Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylstyrene
Note relative au nom stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
CAS 100-80-1
Point de fusion -82°C to -81°C
Densité 0.9
Point d’ébullition 170°C to 171°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Odeur Pungent
Formule moléculaire C9H10
Indice de réfraction 1.541
Numéro MDL MFCD00008617
Quantité 5 g
Numéro UN UN2618
Beilstein 1304618
Synonyme 3-methylstyrene, 3-vinyltoluene, 1-methyl-3-vinylbenzene, m-vinyltoluene, m-methylstyrene, benzene, 1-ethenyl-3-methyl, styrene, m-methyl, m-methyl styrene, meta-methylstyrene, unii-ffk4i9430g
Informations sur la solubilité Soluble in Methanol,Ether,Benzene,Acetone,Ethanol,Heptane. Soluble in water (0.09g/L) at 20°C.
Clé InChI JZHGRUMIRATHIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C=C
Nom IUPAC 1-éthényl-3-méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 118.179
CID PubChem 7529
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 98%