Learn More
Acide 3-(méthylsulfinyl)phénylacétique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 11461490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11461490 1 g 1g
15403567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11461490 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26921.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1027730-68-2
Formule moléculaire C9H10O3S
Poids moléculaire (g/mol) 198.24
Numéro MDL MFCD09953474
Clé InChI DXFCQIDRHQFCHE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-methylsulfinylphenylacetic acid, 2-3-methylsulfinyl phenyl acetic acid, 3-methylsulfinyl phenylacetic acid, 3-methanesulfinylphenyl acetic acid, acmc-20amzx, 3-methanesulfinyl phenylacetic acid, 3-methylsulfinyl phenyl acetic acid, 3-methanesulfinyl phenyl acetic acid
CID PubChem 45925729
Nom IUPAC Acid 2-(3-méthylsulfinylphényl)acétique
SMILES CS(=O)C1=CC=CC(CC(O)=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylsulfinyl)phenylacetic acid
Point de fusion 110°C to 112°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 198.24
Pourcentage de pureté 96%