Learn More
Acide 3-(méthylsulfinyl)phénylacétique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15403567
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15403567
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26921.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1027730-68-2
Formule moléculaire C9H10O3S
Poids moléculaire (g/mol) 198.24
Numéro MDL MFCD09953474
Clé InChI DXFCQIDRHQFCHE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-methylsulfinylphenylacetic acid, 2-3-methylsulfinyl phenyl acetic acid, 3-methylsulfinyl phenylacetic acid, 3-methanesulfinylphenyl acetic acid, acmc-20amzx, 3-methanesulfinyl phenylacetic acid, 3-methylsulfinyl phenyl acetic acid, 3-methanesulfinyl phenyl acetic acid
CID PubChem 45925729
Nom IUPAC Acid 2-(3-méthylsulfinylphényl)acétique
SMILES CS(=O)C1=CC=CC(CC(O)=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylsulfinyl)phenylacetic acid
Point de fusion 110°C to 112°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 198.24
Pourcentage de pureté 96%