Learn More
Acide (3-méthylsulfonylaminométhyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(3-Methylsulfonylaminomethyl)benzeneboronic acid, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide (3-méthylsulfonylaminométhyl)benzèneboronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3-Methylsulfonylaminomethyl)benzeneboronic acid |
| Point de fusion | 246°C to 248°C |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in organic solvents. |
| Poids de la formule | 229.06 |
| Pourcentage de pureté | 98% |