Learn More
Chlorhydrate de 3-méthylsulfonylaniline 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10137570 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10137570 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10137570 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424870025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Note relative au nom 95%
CAS 80213-28-1
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 227°C to 230°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H10ClNO2S
Formule linéaire SO2CH3C6H4NH2·HCl
Numéro MDL MFCD00216487
Quantité 2.5 g
Synonyme 3-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 3-methylsulfonylaniline hydrochloride, 3-methanesulfonylaniline hydrochloride, 3-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 3-methylsulphonylaniline hydrochloride, 3-methylsulfonyl phenyl amine hydrochloride, 3-methanesulfonyl-phenylamine hcl, 3-methylsulfonyl phenyl amine hcl, 3-methylsulfonyl anilinehydrochloride, 3-methansulphonylaniline hydrochloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Clé InChI ZMPXGSYLKFAGOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CS(=O)(=O)C1=CC=CC(N)=C1
Nom IUPAC hydrogen 3-methanesulfonylaniline chloride
Poids moléculaire (g/mol) 207.67
CID PubChem 2735179
Poids de la formule 207.68
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.