Learn More
Acide 3-méthylsulphonylbenzoïque, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10667961 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10667961 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10667961 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424860025
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylsulphonylbenzoic acid
Note relative au nom 95%
CAS 5345-27-7
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 230°C to 238°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H8O4S
Formule linéaire SO2CH3C6H4COOH
Numéro MDL MFCD00216488
Quantité 2.5 g
Synonyme 3-methylsulfonyl benzoic acid, 3-methylsulphonyl benzoic acid, 3-methylsulphonylbenzoic acid, 3-methanesulfonylbenzoic acid, 3-methanesulfonyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methylsulfonyl, 3-mesylbenzoic acid, pubchem10870, acmc-1auq1
Clé InChI KUTBMATZUQWFSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide3-méthylsulfonylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 200.22
CID PubChem 220380
Poids de la formule 200.22
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement