Learn More
3-méthylthio-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438593 100 g 100g
11418593 5 g 5g
11428593 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438593 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10403.22
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 505-10-2 | C4H10OS | 106.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-10-2
Formule moléculaire C4H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 106.18
Numéro MDL MFCD00036560
Clé InChI CZUGFKJYCPYHHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methionol, 3-methylthiopropanol, 3-methylthio-1-propanol, 3-hydroxypropyl methyl sulfide, 3-methylthio propanol, 3-methylmercapto-1-propanol, 1-propanol, 3-methylthio, 3-methylsulfanyl propan-1-ol, gamma-methylmercaptopropyl alcohol
CID PubChem 10448
ChEBI CHEBI:49019
Nom IUPAC 3-méthylsulfanylpropan-1-ol
SMILES CSCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylthio-1-propanol
Densité 1.027
Point d’ébullition 89°C to 90°C (13 mmHg)
Point d’éclair 90°C (195°F)
Indice de réfraction 1.4904
Quantité 100 g
Poids de la formule 106.19
Pourcentage de pureté 98%