Learn More
3-(Méthylthio)-1-propanol, TRC
Code produit 30470385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470385 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470385 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33077125G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylthio)-1-propanol
CAS 505-10-2
Formule moléculaire C4 H10 O S
Quantité 25 g
Synonyme 3-(Methylthio)-1-propanol, 3-(Methylsulfanyl)-1-propanol, 3-(Methylthio)propanol, 3-Hydroxypropyl methyl sulfide, 3-Methylmercapto-1-propanol, 4-Thiapentan-1-ol, Methionol, NSC 2859, γ-Methylmercaptopropyl alcohol
Formule InChI InChI=1S/C4H10OS/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CSCCCO
Nom IUPAC 3-méthylsulfanylpropan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 106.19
Poids de la formule 106.0452