Learn More
3-Méthylthio-1-propylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475580 5 g 5g
11465580 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475580 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25846.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4104-45-4 | C4H11NS | 105.199 g/mol
3-Aminopropyl Methyl Sulfideis used in cheese and seafood flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure de méthyle 3-aminopropyl est utilisé dans les saveurs de fromage et de fruits de mer.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4104-45-4
Formule moléculaire C4H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 105.199
Numéro MDL MFCD00041898
Clé InChI KKYSBGWCYXYOHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylthiopropylamine, 3-methylthio propylamine, 1-propanamine, 3-methylthio, 3-methylthiopropanamine, methylmercaptopropylamine, unii-1iap0cgd5s, 3-methylmercaptopropylamine, 3-methylthio-1-propanamine, 3-methylsulfanyl propan-1-amine, 1iap0cgd5s
CID PubChem 77743
ChEBI CHEBI:16696
Nom IUPAC 3-méthylsulfanylpropan-1-amine
SMILES CSCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylthio-1-propylamine
Densité 0.938
Point d’ébullition 169°C
Point d’éclair 62°C (144°F)
Odeur Stench
Formule linéaire CH3S(CH2)3NH2
Indice de réfraction 1.494
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Poids de la formule 105.2
Pourcentage de pureté 97%