Learn More
3-(Methylthio)aniline, 97%, ACROS Organics™
Code produit 10574101 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10574101 100 g Flacon en verre 100g
10468890 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10574101 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163191000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1783-81-9
Formule moléculaire C7H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 139.216
Numéro MDL MFCD00007793
Clé InChI KCHLDNLIJVSRPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylthio aniline, 3-aminothioanisole, m-aminothioanisole, m-methylthio aniline, benzenamine, 3-methylthio, 3-methylmercapto aniline, 3-methylsulfanyl aniline, 3-methylmercaptoaniline, 3-methylthiobenzenamine, m-aminophenyl methyl sulfide
CID PubChem 15693
Nom IUPAC 3-methylsulfanylaniline
SMILES CSC1=CC=CC(=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylthio)aniline
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron
Densité 1.1300g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SC6H4NH2
Indice de réfraction 1.6410 to 1.6450 (20°C, 589nm)
Quantité 100 g
Beilstein 13, IV, 1007
Poids de la formule 139.21
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Methylthio)aniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.