Learn More
3-(méthylthio)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460777 5 g 5g
11369549 25 g 25g
11379549 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23184.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1783-81-9 | C7H9NS | 139.216 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1783-81-9
Formule moléculaire C7H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 139.216
Numéro MDL MFCD00007793
Clé InChI KCHLDNLIJVSRPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylthio aniline, 3-aminothioanisole, m-aminothioanisole, m-methylthio aniline, benzenamine, 3-methylthio, 3-methylmercapto aniline, 3-methylsulfanyl aniline, 3-methylmercaptoaniline, 3-methylthiobenzenamine, m-aminophenyl methyl sulfide
CID PubChem 15693
Nom IUPAC 3-méthylsulfanylaniline
SMILES CSC1=CC=CC(=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylthio)aniline
Densité 1.13
Point d’ébullition 163°C to 165°C (16 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.637
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2078599
Poids de la formule 139.23
Pourcentage de pureté 97%