Learn More
Acide 3-(méthylthio)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11349106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349106 250 mg 250mg
11329106 1 g 1g
11339106 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20250.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128312-11-8
Formule moléculaire C7H9BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.017
Numéro MDL MFCD01319105
Clé InChI TYVPOLHSKGEXIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylthio phenylboronic acid, 3-methylthio phenyl boronic acid, 3-meththio phenylboronic acid, 3-methylthiophenylboronic acid, 3-methylthio benzeneboronic acid, 3-methylsulfanyl phenylboronic acid, 3-boronothioanisole, 3-methylthiobenzeneboronic acid, 4-methylthiophenyl boronic acid, 3-methylthio phenyl-boronic acid
CID PubChem 2734383
Nom IUPAC Acide boronique(3-méthylsulfanylphényl)
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)SC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylthio)benzeneboronic acid
Point de fusion 158°C to 161°C
Quantité 250 mg
Beilstein 7020728
Poids de la formule 168.02
Pourcentage de pureté 97%