Learn More
Acide 3-(méthylthio)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332179 25 g 25g
11312179 1 g 1g
11322179 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11332179 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27200.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 825-99-0 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
It is used in the de novo design of small molecule inhibitors targeting the LEDGF/p75-HIV integrase interaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la conception de novo d’inhibiteurs de petites molécules ciblant l’interaction LEDGF/p75-HIV integrase.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 825-99-0
Formule moléculaire C8H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.21
Numéro MDL MFCD00156993
Clé InChI PZGADOOBMVLBJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylthio benzoic acid, 3-methylsulfanyl benzoic acid, benzoic acid, 3-methylthio, benzoic acid, m-methylthio, 3-mercaptobenzoic acid s-methyl ether, 3-methylsulfanyl-benzoic acid, 3-carboxythioanisole, pubchem10679
CID PubChem 220329
Nom IUPAC acide 3-méthylsulfanylbenzoïque
SMILES CSC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylthio)benzoic acid
Point de fusion 126°C to 132°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 168.21
Pourcentage de pureté 97%