Learn More
3-(Méthylthio)butanal, TRC
Code produit 30474697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474697 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474697 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33025010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylthio)butanal
CAS 16630-52-7
Formule moléculaire C5H10OS
Quantité 10 g
Synonyme 3-(Methylthio)butyraldehyde, 3-Methylsulfanylbutyraldehyde, beta-(Methylthio)butyraldehyde
Formule InChI InChI=1S/C5H10OS/c1-5(7-2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
SMILES CSC(C)CC=O
Nom IUPAC 3-méthylsulfanylbutanal
Poids moléculaire (g/mol) 118.2
Poids de la formule 118.0452