Learn More
3-(Méthylthio)butanal, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-(Methylthio)butanal |
| CAS | 16630-52-7 |
| Formule moléculaire | C5H10OS |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 3-(Methylthio)butyraldehyde, 3-Methylsulfanylbutyraldehyde, beta-(Methylthio)butyraldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10OS/c1-5(7-2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CSC(C)CC=O |
| Nom IUPAC | 3-méthylsulfanylbutanal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 118.2 |
| Poids de la formule | 118.0452 |