Learn More
3-(Méthylthio)butyraldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479517 50 g 50g
11469517 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22033.18
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16630-52-7 | C5H10OS | 118.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16630-52-7
Formule moléculaire C5H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 118.19
Numéro MDL MFCD00036622
Clé InChI NCBDFIPMWRKPDU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-methylthio butanal, 3-methylthio butyraldehyde, butanal, 3-methylthio, 3-methylsulfanyl butanal, beta-methylthio butyraldehyde, fema no. 3374, butyraldehyde, 3-methylthio, potato butyraldehyde, 3-methylthiobutyraldehyde, butanal,3-methylthio
CID PubChem 61845
Nom IUPAC 3-(methylsulfanyl)butanal
SMILES CSC(C)CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylthio)butyraldehyde
Point d’ébullition 63°C to 65°C (11 mmHg)
Point d’éclair 62°C (144°F)
Quantité 50 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 118.2
Pourcentage de pureté 95%