Learn More
Isocyanate de 3-(méthylthio)phényl, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378555 5 g 5g
11368555 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378555 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12008.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 28479-19-8 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
3-(Methylthio)phenyl isocyanate is used as a coupling reagent, N-protecting reagent and as gas chromatography derivatizing reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de 3(méthylthio)phényle est utilisé comme réactif de couplage, réactif de protection N et réactif de dérivation pour chromatographie en phase gazeuse.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants, les amines et les alcools. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28479-19-8
Formule moléculaire C8H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Numéro MDL MFCD00013863
Clé InChI BKJABLMNBSVKCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylthio phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methylthio benzene, 3-methylthiophenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methylsulfanyl benzene, 1-isocyanato-3-methylsulfanyl-benzene, 3-methylthio phenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methylthio, 3-methylthiobenzenisocyanate, acmc-20anig, pubchem14329
CID PubChem 141418
Nom IUPAC 1-isocyanato-3-méthylsulfanylbenzène
SMILES CSC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylthio)phenyl isocyanate
Densité 1.199
Point d’ébullition 129°C to 130°C (5 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.603
Quantité 5 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 387507
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 165.22
Pourcentage de pureté 96%