Learn More
Isothiocyanate de 3-(méthylthio)phényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11317836
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11317836 5 g 5g
11307836 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317836 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12999.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51333-80-3
Formule moléculaire C8H7NS2
Poids moléculaire (g/mol) 181.271
Numéro MDL MFCD00041079
Clé InChI IHKAGFVCXPFGRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylthio phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methylsulfanyl benzene, 3-isothiocyanatophenyl methyl sulfane, 1-isothiocyanato-3-methylsulfanyl-benzene, acmc-20anif, 3-methylthiobenzenisothiocyanate, 3-methylthio phenylisothiocyanate, 3-methylthio-phenyl isothiocyanate, 3-methylthiophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methylthio benzene
CID PubChem 142841
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-3-méthylsulfanylbenzène
SMILES CSC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
Densité 1.22
Point d’ébullition 144°C to 145°C (8 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.691
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2208144
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 181.28
Pourcentage de pureté 97%