Learn More
3-(Methylthio)propionaldehyde 95%, ACROS Organics™
Code produit 10463330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10463330 5 g Flacon en verre 5g
10452971 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10463330 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414920050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 3268-49-3
Formule moléculaire C4H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 104.167
Clé InChI CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methional, 3-methylthio propionaldehyde, 3-methylthio propanal, propanal, 3-methylthio, 4-thiapentanal, 3-methylsulfanyl propanal, 3-methylmercapto propionaldehyde, 3-methylthiopropanal, propionaldehyde, 3-methylthio, 3-methylmercaptopropyl aldehyde
CID PubChem 18635
ChEBI CHEBI:49017
Nom IUPAC 3-méthylsulfanylpropanal
SMILES CSCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylthio)propionaldehyde
Note relative au nom 95%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.05g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SCH2CH2CHO
Quantité 5 g
Poids de la formule 104.17
Pourcentage de pureté ≥96%
Forme physique Liquid