Learn More
3-(Méthylthio)propionaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452487 50 g 50g
11447846 10 g 10g
11462487 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14774.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3268-49-3 | C4H8OS | 104.167 g/mol
3-(Methylthio)propionaldehyde, is used as food flavour ,for making Baked food, spices, soft drinks, candy. It is also used as an intermediate. It has wide applications in organic synthesis as solvents as well as reagents. They are used in the synthesis of specific compound classes include agricultural chemical, property-enhancing additives, pharmacological drugs, chemical resistant polymers, detergents, and rubber antioxidants. Some examples of aliphatic and aromatic thioethers found in flavouring agents
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-(méthylthio)propionaldéhyde est utilisé comme arôme alimentaire, pour la cuisson des aliments, pour des épices, des boissons gazeuses, et des bonbons. Il est également utilisé comme intermédiaire. Il possède de larges applications dans la synthèse organique ainsi que dans les solvants et les réactifs. Ils sont utilisés dans la synthèse de classes de composés spécifiques, notamment les produits chimiques agricoles, les additifs destinés à l’amélioration des propriétés, les médicaments pharmacologiques, les polymères résistants aux produits chimiques, les détergents et les antioxydants en caoutchouc. Quelques exemples de thioéthers aliphatiques et aromatiques trouvés dans les agents aromatisants
Solubilité
Il est facilement soluble dans les solvants à base d’alcool tels que l’éthanol, le propylène et l’huile de glycol. Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée de 2 - 8°C. Sensible à l’air. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. À conserver à l’abri des agents oxydants forts et des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3268-49-3
Formule moléculaire C4H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 104.167
Numéro MDL MFCD00007022
Clé InChI CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methional, 3-methylthio propionaldehyde, 3-methylthio propanal, propanal, 3-methylthio, 4-thiapentanal, 3-methylsulfanyl propanal, 3-methylmercapto propionaldehyde, 3-methylthiopropanal, propionaldehyde, 3-methylthio, 3-methylmercaptopropyl aldehyde
CID PubChem 18635
ChEBI CHEBI:49017
Nom IUPAC 3-méthylsulfanylpropanal
SMILES CSCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylthio)propionaldehyde
Point de fusion -58°C
Densité 1.052
Point d’ébullition 165°C to 166°C
Point d’éclair 64°C (147°F)
Odeur Strong
Formule linéaire CH3S(CH2)2CHO
Indice de réfraction 1.4825
Quantité 50 g
Numéro UN UN2785
Beilstein 1739289
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité It is readily soluble in alcohol solvents such as ethanol,propylene and glycol oil. It is insoluble in water.
Poids de la formule 104.17
Pourcentage de pureté 98%