Learn More
Acide3-(méthylthio)propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393406 10 g 10g
11303416 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12861.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 646-01-5 | C4H8O2S | 120.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-01-5
Formule moléculaire C4H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 120.166
Numéro MDL MFCD00059635
Clé InChI CAOMCZAIALVUPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylthio propionic acid, 3-methylthiopropionate, 3-methylthiopropionic acid, 4-thiapentanoic acid, 3-methylsulfanyl propanoic acid, propanoic acid, 3-methylthio, 3-methylmercaptopropionic acid, unii-f523ali47d, 3-methylthio propanoic acid, propionic acid, 3-methylthio
CID PubChem 563
ChEBI CHEBI:1438
Nom IUPAC acide 3-méthylsulfanylpropanoïque
SMILES CSCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylthio)propionic acid
Point de fusion ∼16°C
Densité 1.16
Point d’ébullition 244°C to 247°C
Point d’éclair 104°C (219°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire CH3S(CH2)2CO2H
Indice de réfraction 1.4885
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1743054
Poids de la formule 120.17
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(Methylthio)propionic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Methylthio)propionic acid